Läs mer
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine, 97%
Produktkod. 11352797
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352797 5 g 5g
11342797 1 g 1g
11362797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15841.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6635-86-5 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6635-86-5
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153.141
MDL-nummer MFCD00006315
InChI-nyckel IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro, 2-amino-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro-2-aminopyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4mrz
PubChem CID 243166
IUPAC-namn 4-metyl-3-nitropyridin-2-amin
LEDER CC1=C(C(=NC=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
Smältpunkt 134°C to 138°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 139111
Formel vikt 153.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.