Läs mer
2-amino-4-metylbensamid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10099551
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10099551 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10671503 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10099551 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00794DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 39549-79-6
Molekylformel C8H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00221474
InChI-nyckel RUHKZVAPXHIWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-benzamide, benzamide, 2-amino-4-methyl, pubchem4030, 2-azanyl-4-methyl-benzamide, benzamide,2-amino-4-methyl, benzamide, 2-amino-4-methyl-9ci
PubChem CID 2801474
IUPAC-namn 2-amino-4-metylbensamid
LEDER CC1=CC(N)=C(C=C1)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methylbenzamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 150.18
Procent renhet 97%