Läs mer
2-amino-4-metylbensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2697211
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 10170802
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00555DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2305-36-4
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00047853
InChI-nyckel RPGKFFKUTVJVPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methyl-benzoic acid, 2-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-carboxytoluene, 2-carboxy-5-methylaniline, p-toluic acid, 2-amino, rarechem al bo 0820, benzoic acid, 2-amino-4-methyl-9ci, 2-azanyl-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 75316
IUPAC-namn 2-amino-4-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methylbenzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 151.16
Procent renhet 97%