Läs mer
2-amino-4-metylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30310443
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30310443 500 mg
1 options
Produktkod. 30310443 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA614578500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methylbenzoic Acid
CAS 2305-36-4
Molekylformel C8H9NO2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Amino-4-methylbenzoic Acid, 2-Amino-p-toluic Acid, 4-Methylanthranilic Acid, NSC 39155
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1ccc(C(=O)O)c(N)c1
IUPAC-namn 2-amino-4-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633