Läs mer
2-amino-4-metylbensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672273
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10672273 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10009621 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10672273 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00552DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 26830-96-6
Molekylformel C8H8N2
Molekylvikt (g/mol) 132.17
MDL-nummer MFCD00173706
InChI-nyckel LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
PubChem CID 2801276
IUPAC-namn 2-amino-4-metylbensonitril
LEDER CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methylbenzonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 132.17
Procent renhet 97%