Läs mer
2-Amino-4-methylbenzothiazole, 98%
Produktkod. 11439772
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439772 100 g 100g
11419772 5 g 5g
11429772 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439772 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10822.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1477-42-5 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1477-42-5
Molekylformel C8H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 164.23
MDL-nummer MFCD00005793
InChI-nyckel GRIATXVEXOFBGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylbenzothiazole, 4-methylbenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 4-methyl, 4-methyl-2-aminobenzothiazole, 4-methyl-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methylbenzothiazol-2-ylamine, 2-amino-4-methyl benzothiazole, 4-methyl-2-aminobenzothiozole, unii-45v5f1b9z8
PubChem CID 15132
IUPAC-namn 4-metyl-l,3-bensotiazol-2-amin
LEDER CC1=C2N=C(N)SC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methylbenzothiazole
Smältpunkt 137°C to 139°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 129346
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 164.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.