missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-4-methylimidazole, TRC

Produktkod. 30313819
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313819 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30313819 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6162702.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methylimidazole
CAS 6653-42-5
Molekylformel C4H7N3
Kvantitet 2.5 g
Synonym 5-Methyl-1H-imidazol-2-amine, 2-Amino-4(or 5)-methyl-imidazole, 4-Methyl-1H-imidazol-2-amine
InChI formel InChI=1S/C4H7N3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
LEDER NC1=NC=C(C)N1
IUPAC-namn 5-methyl-1H-imidazol-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 97.12
Formel vikt 97.06
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.