Läs mer
2-amino-4-metylfenol, TRC
Produktkod. 30344740
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30344740 5 g
1 options
Produktkod. 30344740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA8981455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methylphenol
CAS 95-84-1
Molekylformel C7H9NO
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
LEDER Cc1ccc(O)c(N)c1
IUPAC-namn 2-amino-4-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 123.15
Formel vikt 123.0684