Läs mer
2-Amino-4-methylphenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-methylphenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 863578-36-3 |
| Molekylformel | C13H20BNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20BNO2/c1-9-6-7-10(11(15)8-9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3 |
| LEDER | Cc1ccc(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c(N)c1 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.11 |
| Formel vikt | 233.1587 |