Läs mer
2-Amino-4-methylpyridine, 98%
Produktkod. 11349689
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349689 25 g 25g
11462237 100 g 100g
11472237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14177.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 695-34-1 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
2-amino-4-metylpyridin har använts vid syntesen av 2-amino-4-metylpyridinium-2-hydroxibensoat. Det är en potent hämmare av NOS2 (iNOS) in vitro. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-amino-4-metylpyridin har använts vid syntes av 2-amino-4-metylpyridinium-2-hydroxibensoat. Det är en potent hämmare av NOS2 (iNOS) in vitro. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
vatten (41 mg/ml vid 20 °C), lägre alkoholer (något), kloroform, etylacetat och DMF.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Förvara vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 695-34-1
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
MDL-nummer MFCD00006321
InChI-nyckel ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton
PubChem CID 1533
IUPAC-namn 4-metylpyridin-2-amin
LEDER CC1=CC(=NC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methylpyridine
Smältpunkt 97°C to 101°C
Kokpunkt 231°C
Flampunkt 118°C (244°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 107066
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,466
Löslighetsinformation Soluble in water (41mg/ml at 20°C),lower alcohols (slightly),chloroform,ethyl acetate,and DMF.
Formel vikt 108.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.