Läs mer
2-Amino-4-methylpyrimidine, 97%
Produktkod. 11429200
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429200 10 g 10g
11439200 50 g 50g
11449200 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429200 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16081.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-52-1 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-52-1
Molekylformel C5H7N3
Molekylvikt (g/mol) 109.132
MDL-nummer MFCD00006101
InChI-nyckel GHCFWKFREBNSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-methyl, 6-methyl-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-pyrimidinamine, 2-amino-4-methyl-pyrimidine, 4-methylpyrimidin-2-ylamine, 4-methylpyrimidine-2-ylamine, 4-methyl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-6-methylpyrimidine
PubChem CID 7939
IUPAC-namn 4-metylpyrimidin-2-amin
LEDER CC1=NC(=NC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methylpyrimidine
Smältpunkt 158°C to 161°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 108506
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.