Läs mer
2-Amino-4-methylpyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-methylpyrimidine |
| CAS | 108-52-1 |
| Molekylformel | C5H7N3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Methyl-2-pyrimidinamine, 2-Amino-6-methylpyrimidine, 4-Methyl-2-aminopyrimidine, 6-Methyl-2-pyrimidinamine, NSC 1939 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8) |
| LEDER | Cc1ccnc(N)n1 |
| IUPAC-namn | 4-methylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.064 |