Läs mer
2-Amino-4-(methylsulfonyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-(methylsulfonyl)benzoic acid |
| CAS | 393085-45-5 |
| Molekylformel | C8 H9 N O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-4-(methylsulfonyl)benzoic acid, AMBA |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)O)c(N)c1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-methylsulfonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.23 |
| Formel vikt | 215.0252 |