Läs mer
2-Amino-4-methylthiazole, 98+%
Produktkod. 11422627
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422627 5 g 5g
11432627 25 g 25g
11442627 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14847.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1603-91-4 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1603-91-4
Molekylformel C4H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 114.166
MDL-nummer MFCD00005329
InChI-nyckel OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylthiazole, 4-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 4-methyl, 2-amino-4-methylthiazol, 4-methyl-2-thiazolamine, 4-methyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, normotiroide, thiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-aminothiazole
PubChem CID 74143
ChEBI CHEBI:39753
IUPAC-namn 4-metyl-l,3-tiazol-2-amin
LEDER CC1=CSC(=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methylthiazole
Smältpunkt 42°C to 46°C
Kokpunkt 231°C to 233°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 5 g
Beilstein 107890
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,450
Formel vikt 114.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.