Läs mer
2-Amino-4-metyltiazol, 98+%
Product Code. 11442627
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11442627 100 g 100g
11422627 5 g 5g
11432627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11442627 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14847.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Add to basket
CAS: 1603-91-4 | C4H6N2S | 114,166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1603-91-4
Molekylformel C4H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 114.166
MDL-nummer MFCD00005329
InChI-nyckel OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylthiazole, 4-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 4-methyl, 2-amino-4-methylthiazol, 4-methyl-2-thiazolamine, 4-methyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, normotiroide, thiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-aminothiazole
PubChem CID 74143
ChEBI CHEBI:39753
IUPAC-namn 4-metyl-l,3-tiazol-2-amin
LEDER CC1=CSC(=N1)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-methylthiazole
Smältpunkt 42 °C till 46 °C
Kokpunkt 231 °C till 233 °C
Flampunkt 107 °C (224 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 100 g
Beilstein 107890
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,450
Formel vikt 114.17
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-4-methylthiazole
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylthiazol-2-ylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.