Läs mer
2-amino-4-nitrobensoesyra, 97+%
Produktkod. 15462209
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462209 25 g 25g
15472209 100 g 100g
15482209 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64831.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-17-0 | C7H6N2O4 | 182,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-17-0
Molekylformel C7H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 182.14
MDL-nummer MFCD00007262
InChI-nyckel UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-nitrobenzoic acid, 4-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-nitro, 2-amino-4-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 4-nitro, ccris 441, 2-amino-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-2-aminobenzoic acid, dsstox_cid_963, dsstox_rid_75891
PubChem CID 12076
ChEBI CHEBI:75335
IUPAC-namn 2-amino-4-nitrobensoesyra
LEDER NC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 257°C (literature)
Kvantitet 25 g
Beilstein 785071
Formel vikt 182.13
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.