Läs mer
2-Amino-4-nitrobenzoic acid, 97%
Produktkod. 10163284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10163284 5 g Glass bottle 5g
10736265 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10163284 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156980050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 619-17-0 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-17-0
Molekylformel C7H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 182.14
MDL-nummer MFCD00007262
InChI-nyckel UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-nitrobenzoic acid, 4-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-nitro, 2-amino-4-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 4-nitro, ccris 441, 2-amino-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-2-aminobenzoic acid, dsstox_cid_963, dsstox_rid_75891
PubChem CID 12076
ChEBI CHEBI:75335
IUPAC-namn 2-amino-4-nitrobenzoic acid
LEDER NC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 268°C to 269°C
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel NO2C6H3(NH2)CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 14, 374
Formel vikt 182.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.