Läs mer
2-Amino-4-nitrophenol, 97%, Maybridge
Produktkod. 10717305
Change view
50g; 50g
Produktkod.
10717305 50g; 50g
1 options
Produktkod. 10717305 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01488EE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-nitrophenol
CAS 99-57-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C6H6N2O3
MDL-nummer MFCD00007695
Kvantitet 50 g
Synonym 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol
InChI-nyckel VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 2-amino-4-nitrophenol
Molekylvikt (g/mol) 154.13
PubChem CID 3613389
ChEBI CHEBI:82383
Formel vikt 154.12
Procent renhet 97%