Läs mer
2-Amino-4-phenylphenol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11995311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11995311 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 11995311 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439930010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-phenylphenol
CAS 1134-36-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 208.5°C to 209°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H11NO
Kvantitet 1 g
Synonym 3-amino-4-hydroxybiphenyl, 3-aminobiphenyl-4-ol, 3-amino-1,1'-biphenyl-4-ol, 2-hydroxy-5-phenylaniline, 4-biphenylol, 3-amino, 1,1'-biphenyl-4-ol, 3-amino, phenol, 2-amino-4-phenyl, 2-amino-4-phenyl-phenol, 2-azanyl-4-phenyl-phenol
InChI-nyckel IGIDZGNPFWGICD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2)O)N
IUPAC-namn 2-amino-4-phenylphenol
Molekylvikt (g/mol) 185.22
PubChem CID 14562
Formel vikt 185.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-4-phenylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.