Läs mer
2-Amino-4-fenyltiazol, 98 %
Produktkod. 11468397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468397 5 g 5g
11458397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18488.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 2010-06-2 | C9H8N2S | 176,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2010-06-2
Molekylformel C9H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 176.24
MDL-nummer MFCD00039680
InChI-nyckel PYSJLPAOBIGQPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylthiazol-2-amine, 2-amino-4-phenylthiazole, phenthiazamine, 2-thiazolamine, 4-phenyl, 4-phenyl-2-thiazolamine, thiazole, 2-amino-4-phenyl, 4-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-phenyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-phenyl-1,3-thiazole, 4-phenyl-2-aminothiazole
PubChem CID 40302
IUPAC-namn 4-fenyl-l,3-tiazol-2-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-phenylthiazole
Smältpunkt 148 °C till 152 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 128609
Formel vikt 176.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.