Läs mer
2-amino-4-tert-butylfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11456116
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456116 25 g 25g
11446116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22964.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1199-46-8 | C10H15NO | 165.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1199-46-8
Molekylformel C10H15NO
Molekylvikt (g/mol) 165.24
MDL-nummer MFCD00007698
InChI-nyckel RPJUVNYXHUCRMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-tert-butyl phenol, 2-amino-4-tert-butyl-phenol, 2-amino-4-t-butylphenol, unii-28021lmq3d, phenol, 2-amino-4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butyl-o-aminophenol, acmc-209a4q, 4-tert-butyl-2-aminophenol, bidd:gt0022, 2-azanyl-4-tert-butyl-phenol
PubChem CID 70982
IUPAC-namn 2-amino-4-tert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-tert-butylphenol
Smältpunkt 162°C to 164°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.