Läs mer
2-Amino-4-tert-butyltiazol, 98 %
Produktkod. 11478076
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478076 25 g 25g
11458076 1 g 1g
11468076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14115.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 74370-93-7 | C7H12N2S | 156,247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74370-93-7
Molekylformel C7H12N2S
Molekylvikt (g/mol) 156.247
MDL-nummer MFCD00051644
InChI-nyckel CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 2734202
IUPAC-namn 4-tert-butyl-l,3-tiazol-2-amin
LEDER CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-tert-butylthiazole
Smältpunkt 98 °C till 103 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 114270
Formel vikt 156.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.