Läs mer
2-Amino-4-thiazoleacetic Acid-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid-13C,15N2 |
| Molekylformel | 13C C4 H6 15N2 O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic Acid-13C,15N2, (2-Amino-4-thiazoyl)acetic Acid-13C,15N2, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetic Acid-13C,15N2, 2-Amino-4-thiazolylacetic Acid-13C,15N2, 2-Aminothiazole-4-acetic Acid-13C,15N2, SQ 272-13C,15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)/i5+1,6+1,7+1 |
| LEDER | [15NH2][13c]1[15n]c(CC(=O)O)cs1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-(15N)azanyl-(213C,315N)1,3-thiazol-4-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.158 |
| Formel vikt | 161.012 |