Läs mer
2-Amino-4-tiazoleddiksyra, 97 %
Produktkod. 11435547
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435547 25 g 25g
11445547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23534.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
CAS: 29676-71-9 | C5H6N2O2S | 158,175 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29676-71-9
Molekylformel C5H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 158.175
MDL-nummer MFCD00010068
InChI-nyckel DYCLHZPOADTVKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-thiazoleacetic acid, 2-2-aminothiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazol-4-acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl-acetic acid, 2-aminothiazole-4-acetic acid, unii-qsh3o4tnjt, 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
PubChem CID 34665
IUPAC-namn 2-(2-amino-l,3-tiazol-4-yl)ättiksyra
LEDER C1=C(N=C(S1)N)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-thiazoleacetic acid
Smältpunkt ∼130°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 127415
Formel vikt 158.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.