Läs mer
2-amino-4-tiazoleddiksyra, TRC
Produktkod. 30134678
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134678 50 g
30132966 100 g
30006150 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134678 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63048550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29676-71-9
Molekylformel C5H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 158.18
Synonym 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid, (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid, (2-Amino-4-thiazoyl)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazole)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetic acid, 2-Amino-4-thiazolylacetic acid, 2-Aminothiazol-4-acetic acid, 2-Aminothiazole-4-acetic acid, SQ 272
IUPAC-namn 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)ättiksyra
LEDER Nc1nc(CC(=O)O)cs1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
Formel vikt 158.015