Läs mer
2-Amino-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid pinacol ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1256359-27-9 |
| Molekylformel | C13H17BF3NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17BF3NO3/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)9-6-5-8(7-10(9)18)19-13(15,16)17/h5-7H,18H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(OC(F)(F)F)cc2N |
| IUPAC-namn | 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethoxy)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.09 |
| Formel vikt | 303.1254 |