Läs mer
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 95%
Produktkod. 15471106
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471106 250 mg 250mg
15461106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54372.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 944401-57-4 | C12H16BF3N2O2 | 288.077 g/mol
2-amino-4-(trifluormetyl)pyridin-5-boronsyra pinakolester används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Amino-4-(trifluormetyl)pyridin-5-boronsyra pinakolester används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 944401-57-4
Molekylformel C12H16BF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 288.077
MDL-nummer MFCD12923420
InChI-nyckel AHNBKJSRXQDYEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-4-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 6-amino-4-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridm-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
PubChem CID 57416499
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluormetyl)pyridin-2-amin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2C(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Beilstein 15519102
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 288.07
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.