Läs mer
2-amino-4-(trifluormetyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378936
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378936 500 mg 500mg
11388936 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19548.ME
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106447-97-6
Molekylformel C6H5F3N2
Molekylvikt (g/mol) 162.115
MDL-nummer MFCD00077455
InChI-nyckel RWGBXAQMUBGGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-amino-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 4-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-trifluoromethyl, 2-amino-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2977
PubChem CID 2778315
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)pyridin-2-amin
LEDER C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 71°C to 74°C
Kvantitet 500 mg
UN-nummer UN2811
Beilstein 7869677
Formel vikt 162.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.