Läs mer
2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol, Mikromol™
Beskrivning
2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol |
| CAS | 92440-76-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H17 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trimethoprim Imp. D (EP), 2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol, AHTP, Ph Eur Trimethoprim Impurity D, Trimethoprim Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(15)17-13(9)18/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18) |
| LEDER | COc1cc(Cc2cnc(N)nc2O)cc(OC)c1OC |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-4-ol |
| Visa mer |