missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-4(1H)-pyrimidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(15)17-13(9)18/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 291.1219 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?