Läs mer
2-Amino-5-(4-(2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy)benzyl)thiazol-4(5H)-one, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-(4-(2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy)benzyl)thiazol-4(5H)-one |
| CAS | 105355-26-8 |
| Molekylformel | C19H21N3O2S |
| MDL-nummer | MFCD07368627 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C1N=C(N)SC1CC2=CC=C(OCCC3=NC=C(CC)C=C3)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.45 |
| Procent renhet | 95% |