Läs mer
2'-Amino-5'-(4-carboxyphenyl)-[1,1':3',1' '-terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Amino-5'-(4-carboxyphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxylic acid |
| CAS | 1414662-67-1 |
| Molekylformel | C27H19NO6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,4,6-Tris(4-carboxyphenyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C27H19NO6/c28-24-22(16-3-9-19(10-4-16)26(31)32)13-21(15-1-7-18(8-2-15)25(29)30)14-23(24)17-5-11-20(12-6-17)27(33)34/h1-14H,28H2,(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34) |
| LEDER | Nc1c(cc(cc1c2ccc(cc2)C(=O)O)c3ccc(cc3)C(=O)O)c4ccc(cc4)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[4-amino-3,5-bis(4-carboxyphenyl)phenyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.44 |
| Formel vikt | 453.1212 |