Läs mer
2-Amino-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol, Mikromol™
Beskrivning
2-Amino-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol |
| CAS | 72920-13-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H15 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Amino-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O4/c1-19-9-4-7(5-10(20-2)11(9)17)3-8-6-15-13(14)16-12(8)18/h4-6,17H,3H2,1-2H3,(H3,14,15,16,18) |
| LEDER | COc1cc(Cc2cnc(N)nc2O)cc(OC)c1O |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-4-ol |
| Visa mer |