Läs mer
2-Amino-5(6)-benzoylbenzimidazole, TRC
Produktkod. 30137405
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137405 100 mg
30134708 50 mg
17961555 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA593760100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52329-60-9
Molekylformel C14 H11 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 237.26
Synonym Methanone, (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenyl- (9CI), (2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)phenylmethanone, (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5-benzoyl-1H-benzimidazole, 2-Amino-5-benzoylbenzimidazole, Aminomebendazole, G 1029, R 18986
IUPAC-namn (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)-phenylmethanone
LEDER Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11N3O/c15-14-16-11-7-6-10(8-12(11)17-14)13(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,15,16,17)
Formel vikt 237.0902
Procent renhet >95%