missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5,6-dichloro-3,4-dihydroquinazoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5,6-dichloro-3,4-dihydroquinazoline |
| CAS | 444904-63-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H7Cl2N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5,6-Dichloro-1,4-dihydro-2-quinazolinamine, RL 603 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl2N3/c9-5-1-2-6-4(7(5)10)3-12-8(11)13-6/h1-2H,3H2,(H3,11,12,13) |
| LEDER | NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1 |
| IUPAC-namn | 5,6-dichloro-1,4-dihydroquinazolin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.07 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?