Läs mer
2-Amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazoline Acetic Acid Benzyl Ester Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazoline Acetic Acid Benzyl Ester Hydrobromide |
| CAS | 1391053-41-0 |
| Molekylformel | C17 H15 Cl2 N3 O2 . HBr |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15Cl2N3O2.BrH/c18-13-6-7-14-12(16(13)19)8-22(17(20)21-14)9-15(23)24-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-7H,8-10H2,(H2,20,21);1H |
| LEDER | Br.NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1CC(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | benzyl 2-(2-amino-5,6-dichloro-4H-quinazolin-3-yl)acetate;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.138 |
| Formel vikt | 442.98 |