missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazoline Acetic Acid Hydrobromide (Anagrelide Impurity B), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazoline Acetic Acid Hydrobromide (Anagrelide Impurity B) |
| CAS | 1194434-39-3 |
| Molekylformel | C10H10BrCl2N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | USP Anagrelide Related Impurity B Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl2N3O2.BrH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15(4-8(16)17)10(13)14-7;/h1-2H,3-4H2,(H2,13,14)(H,16,17);1H |
| LEDER | Br.NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-amino-5,6-dichloro-4H-quinazolin-3-yl)acetic acid;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.02 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?