Läs mer
(2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 2203514-95-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H9 Cl2 N3 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride, Anagrelide Related Compound B (USP), Anagrelide RC B, Anagrelide Related Compound B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl2N3O2.ClH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15(4-8(16)17)10(13)14-7;/h1-2H,3-4H2,(H2,13,14)(H,16,17);1H |
| LEDER | Cl.NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-amino-5,6-dichloro-4H-quinazolin-3-yl)acetic acid;hydrochloride |
| Visa mer |