missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5,6-dihydro-4h-benzothiazol-7-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5,6-dihydro-4h-benzothiazol-7-one |
| CAS | 17583-10-7 |
| Molekylformel | C7H8N2OS |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2OS/c8-7-9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7/h1-3H2,(H2,8,9) |
| LEDER | Nc1nc2CCCC(=O)c2s1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.22 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?