missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone Hydrobromide |
| CAS | 805250-54-8 |
| Molekylformel | C7H9BrN2OS |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2OS.BrH/c8-7-9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7;/h1-3H2,(H2,8,9);1H |
| LEDER | Br.Nc1nc2CCCC(=O)c2s1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-one;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.13 |
| Formel vikt | 247.9619 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?