Läs mer
2-Amino-5,6-dimethylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5,6-dimethylpyridine |
| CAS | 57963-08-3 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Pyridinamine, 5,6-dimethyl-, 2,3-Lutidine, 6-amino- (6CI,7CI), 5,6-Dimethyl-2-pyridinamine, (5,6-Dimethylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-5,6-dimethylpyridine, 5,6-Dimethyl-2-aminopyridine, 5,6-Dimethylpyridin-2-amine, NSC 95996 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-3-4-7(8)9-6(5)2/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9) |
| LEDER | Cc1ccc(N)nc1C |
| IUPAC-namn | 5,6-dimethylpyridin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.17 |
| Formel vikt | 122.0844 |