missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-benzoyl-1-methylbenzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Amino-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| CAS | 66066-76-0 |
| Molekylformel | C15 H13 N3 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Mebendazole Imp. C (EP), (2-Amino-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O/c1-18-13-8-7-11(9-12(13)17-15(18)16)14(19)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17) |
| LEDER | Cn1c(N)nc2cc(ccc12)C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (2-amino-1-methylbenzimidazol-5-yl)-phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vikt | 251.1059 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?