Läs mer
2-Amino-5-bromo-2'-chlorobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-bromo-2'-chlorobenzophenone |
| CAS | 60773-49-1 |
| Molekylformel | C13 H9 Br Cl N O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (2-Amino-5-bromophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, 5-Bromo-2'-chloro-2-aminobenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9BrClNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-bromophenyl)-(2-chlorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.57 |
| Formel vikt | 308.9556 |