Läs mer
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine, 97%
Produktkod. 11388616
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388616 1 g 1g
11398616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17672.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 374537-97-0 | C7H9BrN2 | 201.07 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374537-97-0
Molekylformel C7H9BrN2
Molekylvikt (g/mol) 201.07
MDL-nummer MFCD02093947
InChI-nyckel YAVKJNIMFGZBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine, 5-bromo-3,4-dimethyl-2-pyridinamine, acmc-20agep, 5-bromo-3,4-dimethyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine,5-bromo-3,4-dimethyl, 5-bromo-3,4-dimethyl-pyridin-2-ylamine
PubChem CID 7010307
IUPAC-namn 5-brom-3,4-dimetylpyridin-2-amin
LEDER CC1=C(C)C(N)=NC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine
Smältpunkt 133°C to 135°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 201.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.