Läs mer
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490928
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490928 1 g 1g
15400938 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54723.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42409-58-5
Molekylformel C6H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 203.039
MDL-nummer MFCD09909849
InChI-nyckel NFBIWMFMHLPVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3-methoxypyridine, 2-amino-3-methoxy-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methoxy-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-3-methoxy-2-pyridinamine, 5-bromo-3-methoxy-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methoxypyridine-2-amine, 3-methoxy-5-bromopyridine-2-amine, 5-bromo-3-methoxy-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine,5-bromo-3-methoxy, 5-bromo-3-methoxy-2-pyridyl amine
PubChem CID 22271407
IUPAC-namn 5-brom-3-metoxipyridin-2-amin
LEDER COC1=CC(=CN=C1N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine
Smältpunkt 78°C to 82°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.04
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.