Läs mer
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine, 97%
Produktkod. 11497197
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497197 5 g 5g
11487197 1 g 1g
11407207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14985.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6945-68-2 | C5H4BrN3O2 | 218.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6945-68-2
Molekylformel C5H4BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 218.01
MDL-nummer MFCD00047441
InChI-nyckel QOOCOFOGYRQPPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-3-nitro-2-pyridylamine, 2-amino-3-nitro-5-bromopyridine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-nitro, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinamine, pubchem1105, maybridge1_001193, acmc-1b8cy, ksc496e6b
PubChem CID 138878
IUPAC-namn 5-brom-3-nitropyridin-2-amin
LEDER NC1=NC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Smältpunkt 206°C to 210°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 383851
Formel vikt 218.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.