Läs mer
2-Amino-5-brom-4-metyl-3-nitropyridin, TRC
Produktkod. 30325655
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30325655 1 g
1 options
Produktkod. 30325655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6019151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
CAS 100367-40-6
Molekylformel C6H6BrN3O2
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-picoline, 5-Bromo-4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-methylpyridine, 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine, 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-3-4(7)2-9-6(8)5(3)10(11)12/h2H,1H3,(H2,8,9)
LEDER Cc1c(Br)cnc(N)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-brom-4-metyl-3-nitropyridin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 232.03
Formel vikt 230.9643