Läs mer
2-Amino-5-brom-4-metylpyridin, 97 %
Produktkod. 11425430
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425430 5 g 5g
11415430 1 g 1g
11435430 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425430 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044623.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 98198-48-2 | C6H7BrN2 | 187,04 g/mol
2-Amino-5-bromo-4-metylpyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98198-48-2
Molekylformel C6H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 187.04
MDL-nummer MFCD03427660
InChI-nyckel JDNCMHOKWINDKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, 2-amino-4-methyl-5-bromopyridine, 2-amino-5-bromo-4-picoline, 5-bromo-4-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl, 5-bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-amino-5-bromo-4-picoline 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, pubchem2241
PubChem CID 817695
IUPAC-namn 5-brom-4-metylpyridin-2-amin
LEDER CC1=CC(=NC=C1Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Smältpunkt 148 °C till 151 °C
Färg Grädde
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 187.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.