Läs mer
2-amino-5-brom-4-(trifluormetyl)pyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15461689
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15461689 5 g 5g
15438946 250 mg 250mg
15451689 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64470.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 935534-47-7
Molekylformel C5H3BrF3N3
Molekylvikt (g/mol) 241.999
MDL-nummer MFCD09261254
InChI-nyckel FAMGPURZLOTOKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-amine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinamine, ksc672m4h, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethylpyrimidine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidineamin, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidylamine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl, 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine-2-ylamine
PubChem CID 45382152
IUPAC-namn 5-brom-4-(trifluormetyl)pyrimidin-2-amin
LEDER C1=C(C(=NC(=N1)N)C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 242
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast