Läs mer
2-amino-5-brom-N-cyklohexyl-N-metylbensylamin Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30323807
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30323807 100 mg
1 options
Produktkod. 30323807 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA601925100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
CAS 10076-98-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 H21 Br N2 . 2 Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2
IUPAC-namn 4-brom-2-[[cyklohexyl(metyl)amino]metyl]anilin;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 370.16
Formel vikt 368.0422